Terbium(III) perchlorate 50% (w/w) i vandigopløsning, Reagent Grade
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
40573.NCEA 4060 DKK
40573.NC
Terbium(III) perchlorate 50% (w/w) i vandigopløsning, Reagent Grade
Terbium(III) perchlorate
Formel: Cl₃O₁₂Tb
Massefylde: 1,5
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00150362
EINECS: 237-826-8
UN nummer: 3211
ADR: 5.1,II