Gadolinium(III) perchlorate 50% (w/w) i vandigopløsning, Reagent Grade
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
40571.NEEA
4330
DKK
40571.NE
40571.NC
40571.NA
Gadolinium(III) perchlorate 50% (w/w) i vandigopløsning, Reagent Grade
Gadolinium(III) perchlorate
Formel:
Cl₃GdO₁₂ Molekylvægt: 455,602 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00150239 EINECS: 237-837-8 UN nummer: 3211 ADR: 5.1,II |