3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H53120.MDEA
619
DKK
H53120.MD
H53120.03
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel:
C₇H₅BClF₃O₂ Molekylvægt: 224,38 g/mol Smeltepunkt: 206…212 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03788417 CAS-nummer: 847756-88-1 |