D-(+)-Galactosamine hydrochloride
Leverandør: U.S. Pharmacopeia
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
USPH1287722EA 3660 DKK
USPH1287722
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
Formel: C₆H₁₄ClNO₅
Molekylvægt: 215,64
MDL Number: MFCD00135830
CAS-nummer: 1772-03-8
EINECS: 217-198-1