D-(+)-Galactosamine hydrochloride
Leverandør: Serva
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
SERA22009.03EA
0
DKK
SERA22009.03
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
Formel:
C₆H₁₄ClNO₅ Molekylvægt: 215,64 g/mol |
MDL Number:
MFCD00135830 CAS-nummer: 1772-03-8 EINECS: 217-198-1 |