4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L19894.03EA 2780 DKK
L19894.03 L19894.MD
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone ≥98%
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone
Formel: C₉H₉FO₂
Molekylvægt: 168,17 g/mol
Smeltepunkt: 51…53 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272135
CAS-nummer: 64287-19-0
EINECS: 000-000-0