4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L19894.03EA
2670
DKK
L19894.03
L19894.MD
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone ≥98%
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone
Formel:
C₉H₉FO₂ Smeltepunkt: 51…53 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00272135 CAS-nummer: 64287-19-0 EINECS: 000-000-0 |