5'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone ≥99%

Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering


Advarsel

H26108.03EA 706 DKK
H26108.03 H26108.MD
5'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone ≥99%
5'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone
Formel: C₉H₉FO₂
Molekylvægt: 168,17
Massefylde: 1,188
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00671763
CAS-nummer: 445-82-9

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR