Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
OBS! Det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com benyt istedet @vwr.com. Kontakt evt vores kundeservice.
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
Advarsel
H34207.MD H34207.03
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone ≥97%
Formel: C₉H₆F₄O₂
Molekylvægt: 222,14
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18783230
CAS-nummer: 1352999-53-1
EINECS: 000-000-0
UN nummer: 0000
Order Now
BESTIL
RELATEREDE OPLYSNINGER
Skriv en bedømmelse
Bedømmelser
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal