5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%, JRD
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H32593.03EA 1040 DKK
H32593.03 H32593.06
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%, JRD
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₈H₇ClF₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832359
CAS-nummer: 942319-05-3
ADR: 8,III