3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H34423.06EA 4620 DKK
H34423.06 H34423.03
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₈H₇ClF₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07786683
CAS-nummer: 400771-41-7
ADR: 8,III