3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H31883.03EA 1320 DKK
H31883.03 H31883.06
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₈H₇ClF₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972759
CAS-nummer: 361393-93-3
ADR: 8,III