2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzylamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H26428.03EA 916 DKK
H26428.03 H26428.06
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzylamine 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzylamine
Formel: C₈H₉ClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631395
CAS-nummer: 261762-85-0
ADR: 8,III