3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H33880.MDEA 411 DKK
H33880.MD H33880.03
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₉H₈BrF₃O
Molekylvægt: 269,06 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18398596
CAS-nummer: 853367-87-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,III