3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H33160.03EA 1990 DKK
H33160.03 H33160.MD
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₉H₈BrF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18398595
CAS-nummer: 1261828-76-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,III