2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H34130.03EA 1360 DKK
H34130.03 H34130.06
2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₉H₇BrF₄O
Molekylvægt: 287,05
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22201038
CAS-nummer: 1373921-05-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,III