5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H26477.03EA 2640 DKK
H26477.03 H26477.MD
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₉H₈BrF₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660296
CAS-nummer: 886502-86-9
UN nummer: 3265
ADR: 8,III