2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H26280.03EA 1920 DKK
H26280.03 H26280.MD
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₉H₈BrF₃
Kogepunkt: 72 °C (1 mmHg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631608
CAS-nummer: 261952-16-3
EINECS: None
ADR: 8,III