2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H33311.03EA 3920 DKK
H33311.03 H33311.MD
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₅BrClF₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14155638
CAS-nummer: 279252-26-5
UN nummer: 3265
ADR: 8,III