Tricosachromium hexacarbide ≥99.5% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
42313.30EA 10410 DKK
42313.30 42313.09 42313.18
Tricosachromium hexacarbide ≥99.5% (metals basis)
Tricosachromium hexacarbide
Formel: C₆Cr₂₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00678358
CAS-nummer: 12105-81-6
EINECS: 235-160-2
UN nummer: 3178
ADR: 4.1,III