4'-Fluoro-3'-hydroxyacetophenone ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H32965.03EA 4690 DKK
H32965.03
4'-Fluoro-3'-hydroxyacetophenone ≥98%
4'-Fluoro-3'-hydroxyacetophenone
Formel: C₈H₇FO₂
Smeltepunkt: 119…126 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12545938
CAS-nummer: 949159-95-9