3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H32854.03EA 5710 DKK
H32854.03 H32854.MD
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone ≥98%
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Formel: C₈H₇FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09055140
CAS-nummer: 699-92-3