2'-Fluoro-6'-hydroxyacetophenone ≥98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H26130.03EA 1980 DKK
H26130.03
2'-Fluoro-6'-hydroxyacetophenone ≥98%
2'-Fluoro-6'-hydroxyacetophenone
Formel: C₈H₇FO₂
Molekylvægt: 154,14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01090995
CAS-nummer: 93339-98-1
EINECS: None