Dibutyltin bis(2-ethylhexanoate)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
71126.06EA 445 DKK
71126.06 71126.22 71126.14
Dibutyltin bis(2-ethylhexanoate)
Dibutyltin bis(2-ethylhexanoate)
Formel: C₂₄H₄₈O₄Sn
Molekylvægt: 519,34 g/mol
Kogepunkt: 220 °C (2 mmHg)
Smeltepunkt: 57…59 °C
Massefylde: 1,070
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015261
CAS-nummer: 2781-10-4
EINECS: 220-481-2
UN nummer: 3146
ADR: 6.1,II