2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
TCIAD3510-25GEA
1580
DKK
TCIAD3510-25G
TCIAD3510-5G
2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
Formel:
C₈H₇Cl₂NO₃ Molekylvægt: 236,05 g/mol |
MDL Number:
MFCD00270764 CAS-nummer: 99817-36-4 EINECS: 420-740-1 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 46.0 to 50.0 deg-C |