2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
MOLE47876479-5GEA 684 DKK
MOLE47876479-5G
2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
Formel: C₈H₇Cl₂NO₃
MDL Number: MFCD00270764
CAS-nummer: 99817-36-4
EINECS: 420-740-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III