2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B22261.09EA 1020 DKK
B22261.09 B22261.88
2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol ≥98%
2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
Formel: C₈H₇Cl₂NO₃
Smeltepunkt: 49…51 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00270764
CAS-nummer: 99817-36-4
EINECS: 420-740-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III