Methyl perfluorononanoate 96%
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L16810.06EA 477 DKK
L16810.06 L16810.14
Methyl perfluorononanoate 96%
Methyl perfluorononanoate
Formel: C₁₀H₃F₁₇O₂
Kogepunkt: 63…65 °C10 mmHg
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153213
CAS-nummer: 51502-45-5