4'-Acetamidoacetophenone ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L03430.18EA 2140 DKK
L03430.18 L03430.09
4'-Acetamidoacetophenone ≥98%
4'-Acetamidoacetophenone
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Molekylvægt: 177,20 g/mol
Smeltepunkt: 166…172 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014965
CAS-nummer: 2719-21-3
EINECS: 220-320-6