4'-Acetamido-2'-methylacetophenone ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H26933.14EA
2850
DKK
H26933.14
H26933.06
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone ≥97%
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
Formel:
C₁₁H₁₃NO₂ Molekylvægt: 191,23 g/mol Smeltepunkt: 137…140 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02258876 CAS-nummer: 34956-31-5 |