3'-Acetamidoacetophenone
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
MOLE62659045-100GEA 1420 DKK
MOLE62659045-100G
3'-Acetamidoacetophenone
3'-Acetamidoacetophenone
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
MDL Number: MFCD00032278
CAS-nummer: 7463-31-2