3'-Acetamidoacetophenone ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A12188.22EA 2120 DKK
A12188.22 A12188.14
3'-Acetamidoacetophenone ≥98%
3'-Acetamidoacetophenone
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Smeltepunkt: 125…129 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00032278
CAS-nummer: 7463-31-2