Hydrogenchlorid 1 M in ethyl acetate
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H32266.APEA
3030
DKK
H32266.AP
H32266.AE
Hydrogenchlorid 1 M in ethyl acetate
Hydrogen chloride
Formel:
HCl Molekylvægt: 36,46 g/mol Massefylde: 0,900 Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS-nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN nummer: 2924 ADR: 3,II |