Hydrogenchlorid 1 M i eddikesyre
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H27347.AUEA
1630
DKK
H27347.AU
H27347.AE
Hydrogenchlorid 1 M i eddikesyre
Hydrogen chloride
Formel:
HCl Molekylvægt: 36,46 g/mol Massefylde: 1,050 Flammepunkt: 40 °C (104 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS-nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN nummer: 2920 ADR: 8,II |