1,10-Undecadiene ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAU0024-1MLEA 780 DKK
TCIAU0024-1ML TCIAU0024-5ML
1,10-Undecadiene ≥90.0% (by GC)
1,10-Undecadiene
Formel: C₁₁H₂₀
Kogepunkt: 187°C
MDL Number: MFCD00059203
CAS-nummer: 13688-67-0
UN nummer: 3295
ADR: 3,III
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/71/86/28997186.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %