Nickel(IV) sulphide ≥99% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
45498.06EA 2370 DKK
45498.06
Nickel(IV) sulphide ≥99% (metals basis)
Nickel(IV) sulphide
Formel: NiS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016266
CAS-nummer: 12035-51-7
UN nummer: 3077
ADR: 9,III