2-Hydroxyethyl phenyl sulphide ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A10861.09EA
353
DKK
A10861.09
A10861.18
2-Hydroxyethyl phenyl sulphide ≥99%
2-Hydroxyethyl phenyl sulphide
Formel:
C₈H₁₀OS Molekylvægt: 154,23 g/mol Kogepunkt: 115…116 °C (2 mmHg) Massefylde: 1,147 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002905 CAS-nummer: 699-12-7 EINECS: 211-828-9 |