Tetramethylammoniumhydroxid 2,38% (w/w) i vandigopløsning , 99,9999% (metals basis), Electronic Grade
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
44940.K2EA
836
DKK
44940.K2
44940.AK
44940.LV
Tetramethylammoniumhydroxid 2,38% (w/w) i vandigopløsning , 99,9999% (metals basis), Electronic Grade
Tetramethylammonium hydroxide
Formel:
C₄H₁₃NO Molekylvægt: 91,15 g/mol Kogepunkt: 110 °C (1013 hPa) Massefylde: 1,02 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008280 EINECS: 200-882-9 UN nummer: 1835 ADR: 8,III |