Tetramethylammoniumhydroxid 1.0 M i vandigopløsning ACS
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
44938.AKEA
737
DKK
44938.AK
44938.K2
Tetramethylammoniumhydroxid 1.0 M i vandigopløsning ACS
Tetramethylammonium hydroxide
Formel:
C₄H₁₃NO Molekylvægt: 91,15 g/mol Kogepunkt: 110 °C (1013 hPa) Massefylde: 1,02 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008280 EINECS: 200-882-9 UN nummer: 1835 ADR: 8,III |