4-(Difluoromethoxy)benzylamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L19166.MDEA 499 DKK
L19166.MD L19166.03 L19166.06
4-(Difluoromethoxy)benzylamine 97%
4-(Difluoromethoxy)benzylamine
Formel: C₈H₉F₂NO
Molekylvægt: 173,16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236231
CAS-nummer: 177842-14-7
ADR: 8,III