5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%, JRD
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H31859.MDEA 751 DKK
H31859.MD H31859.03
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%, JRD
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formel: C₈H₇F₄NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519342
CAS-nummer: 1092460-98-4
ADR: 8,III