4-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine 97%, JRD
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H31875.03EA 2110 DKK
H31875.03 H31875.MD
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine 97%, JRD
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine
Formel: C₉H₁₁F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258689
CAS-nummer: 1017779-32-6
ADR: 8,III