2-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine 97%, JRD
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H32972.MDEA 642 DKK
H32972.MD H32972.03
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine 97%, JRD
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine
Formel: C₉H₁₁F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258721
CAS-nummer: 1017779-86-0
ADR: 8,III