2,3-Difluoro-4-methoxybenzylamine 97%
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H26452.MDEA 332 DKK
H26452.MD H26452.03
2,3-Difluoro-4-methoxybenzylamine 97%
2,3-Difluoro-4-methoxybenzylamine
Formel: C₈H₉F₂NO
Smeltepunkt: 32…35 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115987
CAS-nummer: 886500-75-0
ADR: 8,III