4-Fluoro-2-methylbenzylamine 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H26624.MDEA 556 DKK
H26624.MD H26624.03
4-Fluoro-2-methylbenzylamine 97%
4-Fluoro-2-methylbenzylamine
Formel: C₈H₁₀FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03701060
CAS-nummer: 771574-00-6
ADR: 8,III