5-Fluoro-2-methylbenzylamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H26613.03EA 1160 DKK
H26613.03 H26613.06
5-Fluoro-2-methylbenzylamine 97%
5-Fluoro-2-methylbenzylamine
Formel: C₈H₁₀FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631526
CAS-nummer: 261951-69-3
ADR: 8,III