3-Fluoro-5-methylbenzylamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H26262.03EA 1670 DKK
H26262.03 H26262.MD
3-Fluoro-5-methylbenzylamine 97%
3-Fluoro-5-methylbenzylamine
Formel: C₈H₁₀FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06213636
CAS-nummer: 771573-02-5
ADR: 8,III