2-Fluoro-5-methylbenzylamine 97%
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H26652.MDEA 638 DKK
H26652.MD H26652.03
2-Fluoro-5-methylbenzylamine 97%
2-Fluoro-5-methylbenzylamine
Formel: C₈H₁₀FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06213371
CAS-nummer: 93071-82-0
EINECS: None
ADR: 8,III