2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H32060.MDEA 711 DKK
H32060.MD H32060.06 H32060.03
2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine 95%
2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine
Formel: C₈H₉F₂N
Kogepunkt: 42 °C (1 mmHg)
MDL Number: MFCD08275293
CAS-nummer: 847502-90-3
ADR: 8,III