3,5-Difluoro-2-methylbenzamide ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33022.MDEA 718 DKK
H33022.MD H33022.03
3,5-Difluoro-2-methylbenzamide ≥97%
3,5-Difluoro-2-methylbenzamide
Formel: C₈H₇F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19687171
CAS-nummer: 1323966-37-5