4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A16501.03EA 366 DKK
A16501.03 A16501.06
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₆F₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061252
CAS-nummer: 208173-24-4